Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Produktkode 17712309
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek
Pack of 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17712309
missing translation for 'mfr': DuPont™ D15504971
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Clean-processed and gamma-sterilized coveralls that feature integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole
  • Clean-processed and gamma-sterilized
  • The hood fits a medical mask and has attached ties
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
  • Breathable and low linting
  • The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
  • Typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry, as well as in other critical or controlled environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Cleanroom Coveralls
Size Small
Gender Unisex
Material HDPE
Color White
Disposable Single-use
Waist Style Elastic at Back
Ankle Style Attached Boots
Cuff Style Elastic
Closure Type Zipper with Storm Flap
Seam Type Bound
Back Style Elasticated Waist at Back
Certifications/Compliance ISO Class 5
Certifications/Compliance (Europe) CE Certified according to Regulation (EU) 2016/425_ Chemical protective clothing, Category III, Type 5-B and 6-B; EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination) Suitable for use in GMP class A/B
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.