Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield 1000A Adapters
Product Code. 11884501 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
1.5/2.0 mL Conical Microtube
10 mL Blood Collection/15mL DIN Tube
100 mL Round-bottom Open-top Tube
14 mL Flanged Round-bottom Tube
15 mL Conical Urine Tube
150 mL Round-bottom Open-top Tube
25 mL DIN Round-bottom Tube
25 mL Universal Tube
250 mL Flat-bottom Bottles
45 mL Flat/Round Tube
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube
50 mL Round-bottom Tube
Unit Size:
Pack of 4
Product Code. 11884501
Brand: Thermo Scientific™ 75003758
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
  • Adapters accept round/flat-bottom and blood collection bottles/tubes for TX-750 Rectangular Buckets or BIOShield 1000A Rotor.
  • Maximum tube size: 63 × 130mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Swinging Bucket Adapter
Capacity 14 mL Flanged Round-bottom Tube
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado