Learn More
Medline Scientific™ Triton II Trinocular Compound Microscopes
Product Code. 11930279
Click to view available options
Head Style:
Trinocular, 30° Inclined
Unit Size:
Each
Récupel-bijdrage uitgesloten
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 11930279
Brand: Medline Scientific™ 3100.5000M
Only null left
Add to basket
Add to basket
Récupel-bijdrage uitgesloten
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Represents the pinnacle of compound microscopy in the CETI range and is ideal for clinical applications with its variety of lighting options.
  • Trinocular optical head, inclined at 30°
  • Interpupillary distance adjustment 48 to 75mm
  • 10x/22mm wide-field eyepiece
  • Swing-out condensing lens, Brightfield NA 1.25
  • Illumination of either 50W Halogen with integrated field diaphragm or 100W
  • Supplied with 1 spare bulb, blue filter, 2 spare fuses, 10mL of immersion oil, dust cover and instruction manual
Specifikationer
Condenser Type Swing-out condensing lens Brightfield NA 1.25
Eyepiece Paired WF 10X/22 mm
Head Style Trinocular, 30° Inclined
Lighting Type Halogen
Objective Types E-plan Infinity Corrected
Includes 1 spare bulb, blue filter, 2 spare fuses, 10mL of immersion oil, dust cover and instruction manual
Nosepiece Sextuple reversed and revolving with click stop
Electrical Requirements 220/240 V 50/60 Hz
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.