Learn More
TP53 293T Cell Overexpression Lysate 1 (Denatured), Abnova
Product Code. 16186855
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Product Code. 16186855
Brand: Abnova H00007157T01.100uL
Western Blotting
Specifications
Cell Line 293T
For Use With (Application) Western Blot
Description TP53 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gene Accession No. NM_000546
Molecular Weight (g/mol) 43.34
pH Range 6.8
Plasmid pCMV-TP53 full-length
Quality Control Testing Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TP53 antibody (H00007157-B02) by western blotting
Quantity 100 μL
Storage Buffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Host Species Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.