Learn More
Tocris Bioscience™ GIP (human)
Potent insulinotropic gut hormone; GIP agonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 2084/1
Código de producto. 18044312
  • 596.00€ / 1mg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GIP (human) is a potent insulinotropic hormone synthesized by duodenal K-cells. High affinity GIP receptor agonist (EC50 = 0.81 nM) that inhibits gastric acid secretion and stimulates pancreatic insulin release in response to glucose. Also affects lipid metabolism and displays mitogenic and antiapoptotic effects in pancreatic β-cells.
Especificaciones
Especificaciones
0.95
Store at -20°C
1 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado