Learn More
Thermo Scientific™ Buffers for MagJET™ Plant gDNA Kit
Elute purified plant gDNA for use in common molecular biology procedures. Thermo Scientific™ MagJET™ Elution Buffer is a component of the MagJET™ Plant gDNA Kit (K2761) and may be purchased separately when additional solution is needed. It is provided in 70mL aliquots.
Tekniske data
For Use With (Equipment) MagJET Plant gDNA Kit
Se flere specifikationer
Beskrivelse
Beskrivelse
The Thermo Scientific™ MagJET™ Plant Genomic DNA Kit is designed for fast and efficient purification of genomic DNA from a variety of plant species and tissues without phenol/chloroform extraction. The kit utilizes magnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality DNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
Tekniske data
Tekniske data
MagJET Plant gDNA Kit
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.