Learn More
Velp Scientifica™ Test Tubes for Digestion Units
Shop All Velp Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Unit Size:
Each
Pack of 3
Pack of 6
For Use With (Equipment):
DK6/48 and UDK series
Digesters DK 20/26, DKL 42/26 and UDK Distillation Units
UDK Series distillation units
Description
- For use in Total Kjeldahl Nitrogen Determination, ammoniacal nitrogen, nitric nitrogen (Devarda), TVBN, sulphites, phenols, volatile acids and cyanides
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Test Tubes |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Diameter (Metric) Outer | 42 mm |
| Length (Metric) | 300 mm |
| Quantity | 3 Tubes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur