Learn More
Cole-Parmer™ Tapered-Pointed Tip Tweezers
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Length (Metric):
12.7 cm
Unit Size:
Each
Beskrivning
- Finely crafted stainless steel tweezers
- Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifikationer
Specifikationer
| Tip Style | Tapered, Pointed |
| Length (English) | 5 in. |
| Material | Carbon Fiber |
| Length (Metric) | 12.7 cm |
| Product Type | Tweezers |
| Type | Soft and Strong Tweezers |
| Sterility | Sterile |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering