Learn More
Novus Biologicals™ Tangential Flow Filtration (TFF)-EV Concentrator
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
1 Units
5 Units
Unit Size:
Each
Pack of 5
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Quantity | 1 Units |
| Sample Type | Diluted matrices (urine and cell culture supernatant) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur