missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation Symmetry Shield RP18 Column
Reversed-phase columns contain patented embedded polar group technology that shields the silica residual silanol surface from highly basic analytes.
Brand: Waters Corporation 186000693
This item is not returnable.
View return policy
Beschreibung
- The reduced silanol activity for the SymmetryShield RP18 column significantly improves peak shape and resolution.
Spezifikation
3 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
5 μm | |
1/Ea. | |
Yes |
250 mm | |
Spherical | |
100 Å | |
L1 | |
Column |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur