missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cole-Parmer™ Stuart™ Block Heater Insert

Artikelnummer. 12098493
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (Metric) Well:
33 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12098493

Brand: Cole-Parmer™ 3661060

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Use these blocks for a variety of applications. Stuart™ Anodized Aluminum Blocks may be used in any combination.

  • For use with Stuart block heaters
  • Manufactured from anodized aluminum
  • Separate hole accommodates a thermometer if desired

Tekniske data

Material Anodized Aluminum
No. of Places 4
Type Block
Diameter (English) Well 1.30 in.
Diameter (Metric) Well 33 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.