Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Marca:  Thermo Scientific™ WB30304
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11834712
  • 224.00€ / Pack of 500
Estimated Shipment: 24-01-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
  • Manufactured from high impact polystyrene
  • Hydrophobic surface ensures no absorption of water from atmosphere or sample
  • Available in black or white to ensure suitability for different colored sample materials
  • Anti-static range alleviates issues with powder hang-up
  • Flat base for a secure, firm rest on the balance pan
  • Supplied nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Flat
White
Square
Standard
140 mm
250 mL
Polystyrene
Non-sterile
140 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato