Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
4 mm
4.5 mm
4.7 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6.3 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
Diameter (Metric) Outer:
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3.5 mm
3.7 mm
4.1 mm
4.2 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5.2 mm
6 mm
6.4 mm
7 mm
7.0 mm
7.2 mm
7.7 mm
7.95 mm
8.0 mm
8.2 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11.2 mm
11.3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14.4 mm
15.4 mm
15.9 mm
16 mm
16.5 mm
17 mm
18 mm
19.1 mm
22.4 mm
25.4 mm
Thickness (Metric):
0.25 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.75 mm
2 mm
2.0 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
4 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Pack of 15
Beskrivning
Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.
- Laser etched batch code for ease of traceability
- Ideal for use with peristaltic pumps
- Can be autoclaved or dry heat sterilized
- 15m length
- Manufactured in ISO Class 7 clean room
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Silicone tubing |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 2.5 mm |
| Material | Silicone |
| Diameter (Metric) Outer | 4.1 mm |
| Overall Length (English) | 49 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15 m |
| Thickness (Metric) | 0.8 mm |
| Color | Translucent |
| Flexibility | Very Flexible |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering