Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler
Constructed of robust stainless steel, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
Marque:  Sampling Systems™ 1210A-600
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15809221
  • 437.00€ / Each
Estimated Shipment: 13-06-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Cross section (Composite sample)
  • Suitable for taking large volume samples
Spécification
Spécification
Slot Sampler
3 Slots
25 mm
Stainless Steel (316L)
110 mL
600 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler > DiameterMetric: 25mm