Learn More
Bochem™ Sharp Bent Round Forceps
Click to view available options
Length (Metric):
145 mm
160 mm
200 mm
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- Stainless steel construction.
- Durable and resistant.
- Curved and finely pointed tip.
Specifikationer
Specifikationer
| Tip Style | Bent, Round |
| No. per Pack | 1/PK |
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Length (Metric) | 145 mm |
| Product Type | Forceps |
| Type | Forceps |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering