Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 1000mm Long
Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
250 mL
500 mL
Includes:
39mm Outside Cup Diameter
65mm Outside Cup Diameter
90mm Outside Cup Diameter
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Fully welded construction
- Satin finish
- Easy to use
- For liquid sampling
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Dipper |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Description | 39mm Outside Cup Diameter |
| Includes | 65mm Outside Cup Diameter |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Length (Metric) | 1000 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur