Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC buffer (20X)
Suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
47.74€ - 133.67€
Specifications
Content And Storage Ambient temperatures
Form Liquid
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15413549
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K2
1 L
47.74€
1 L
15433549
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K7
4 L
133.67€
4 L
15423549
View Documents
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K3
2 L
73.67€
2 L
Description
Description
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Ambient temperatures
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals SSC buffer (20X)
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt