Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal, Fisher Chemical™
Product Code. 10615122 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
5 kg
Packaging:
Plastic keg
Plastic powder jar
Unit Size:
2.5kg
500g
5kg
Product Code. 10615122
Brand: Fisher Chemical S/2040/62
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6131-90-4 | C2H9NaO5 | 136.079 g/mol
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6131-90-4
Molecular Formula C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
MDL Number 71557
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifications
Melting Point 58°C
Color White
pH 8 to 9.5
Packaging Plastic powder jar
Quantity 2.5 kg
Formula Weight 136.08g/mol
Physical Form Solid
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.