Läs mer
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Produktkod. 15511054
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Purity:
HPLC
Standard
Quantity:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek
20nmol
40nmol
5nmol
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15511054
missing translation for 'mfr': Ambion™ 4399666
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Silencer™ custom siRNAs (unmodified 21-bp duplexes) are cost-effective RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types.
  • Cost-effective RNA interference (RNAi) tools ideal for knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types
  • Use the GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Contains dried siRNA and Nuclease-free Water (1.75 mL), shipped at ambient temperature. Upon receipt, store siRNAs in a non-frost-free freezer at or below -20°C.
Description GeneAssist - Custom Designed Silencer™ Select siRNA
For Use With (Application) Knocking down gene expression in order to study protein function in a wide range of cell types
Product Line Silencer™ Select
Product Type Custom Designed siRNA
Purity Standard
Quantity 20 nmol
Shipping Condition Ambient
Temperature (Metric) Upon receipt, store in a non-frost-free freezer at or below -20°C
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.