Learn More
BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Class B Borosillicate Glass Low Form Measuring Cylinder
Product Code. 11854030 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduations:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Unit Size:
Each
Pack of 2
Product Code. 11854030
Brand: BRAND™ 42048
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Manufactured from DURAN™ Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Class B Borosilicate Glass Low Form Measuring Cylinder with amber stain graduations provide quick and easy volume assessment with opaque, light-colored liquids. Includes integral spout to prevent spillage while pouring while hexagonal glass base provides stability.
  • Manufactured from DURAN™ Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Amber stain graduations provide quick and easy volume assessment with opaque, light-colored liquids.
  • Includes integral spout to prevent spillage while pouring
  • Hexagonal glass base provides stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Base Type Hexagonal
Calibration To Contain
Shape Round
Certifications/Compliance DIN EN ISO 4788
Class B
Height (Metric) 195 mm
Tolerance Metric ±2 mL
Type Graduated Measuring Cylinder
Material Borosilicate Glass
Capacity (Metric) 250 mL
Graduations 5 mL
Autoclavable Autoclavable
Limit of Error ±2mL
Subdivision 5mL
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.