Läs mer
Läs mer
Epredia™ Shandon™ Dissecting Tray for Raised Dissecting Boards, 12x 11 in.
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (English):
23 in.
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
- Four embossments on tray bottom hold Raised Dissecting Boards 356 and 35614
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Dissecting Tray |
| Material | Polyethylene |
| Size | Large |
| Length (English) | 23 in. |
| Width (English) | 16 in. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering