Få mere at vide
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Produktkode 10566752 Shop alle Bürkle produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
110 x 160 mm Inner Base, 150 x 200 mm Outer Rim
140 x 190 mm Inner Base, 180 x 230 mm Outer Rim
190 x 260 mm Inner Base, 240 x 320 mm Outer Rim
260 x 320 mm Inner Base, 320 x 370 mm Outer Rim
310 x 410 mm Inner Base, 370 x 470 mm Outer Rim
420 x 510 mm Inner Base, 480 x 580 mm Outer Rim
510 x 610 mm Inner Base, 590 x 680 mm Outer Rim
Color:
Black
Red
White
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10566752
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 42031018
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Manufactured from high quality rigid PVC. Buerkle™ Shallow Form Photographic Trays without Bottom Ribs are suited for universal laboratory or storage purposes.
  • PVC
  • Shallow form
  • Thick sides, shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Temperature resistant from -30°C to +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensions (L x W) 190 x 260 mm Inner Base, 240 x 320 mm Outer Rim
Color White
Height (Metric) 50 mm
Length (Metric) 190 mm (Inner Base), 240 mm (Outer Base)
Material PVC
Type Photographic Tray
Width (Metric) 260 mm (Inner Base), 320 mm (Outer Base)
Height (English) 1.96 in.
Shape Rectangular
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.