Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Product Code. 11997754
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.002 in.
0.005 in.
0.006 in.
0.008 in.
0.25 mm
0.012 in.
0.020 in.
0.53 mm
Diameter (English) Outer:
0.007 in.
0.008 in.
0.01 in.
0.014 in.
0.016 in.
0.026 in.
0.03 in.
Overall Length (English):
6.56 ft.
6.6 ft.
16.4 ft.
32.8 ft.
82 ft.
Dimensione della confezione:
10m
25m
2m
5m
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11997754
Marca: Trajan™ 0624431
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Essential for maintaining a high performance chromatography system.Trajan Scientific and Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing is chemically inert and thermally stable up to 380°C.
  • Suitable for organic and aqueous solvents
  • Methyl deactivated for use with hydrocarbons (pentane, hexane, heptane, iso-octane, aromatics and mixed solvents - n-paraffins/chlorinated solvents
  • Individually tested performance of each 30m length from which all shorter lengths are prepared
  • Ideal for biotechnology applications
Specifica
Type Capillary Tubing
Diameter (English) Inner 0.25 mm
Diameter (English) Outer 0.01 in.
Diameter (Metric) Inner 0.001 in.
Diameter (Metric) Outer 0.363 mm
Overall Length (English) 6.6 ft.
Overall Length (Metric) 2 m
Material Silica
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato