Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
71.40€ - 100.82€
Specifications
For Use With (Equipment) SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
Type Spineless Comb
Material PTFE
Depth (English) 0.03 in.
Depth (Metric) 0.1 cm
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Thickness (Metric) Volume (Metric) Well Width (Metric) No. of Wells Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Thickness (Metric) Volume (Metric) Well Width (Metric) No. of Wells Price Quantity & Availability  
10783657
View Documents Promotion Details
Cytiva
SE211A-15-1.0
0.1 cm 2.9μL/ mm 0.29 cm 15
100.82€
Each
In Stock
to see stock.
Add to basket
10437694
View Documents Promotion Details
Cytiva
SE211A-10-1.0
0.1 cm 4.8μL/ mm 0.48 cm 10
100.82€
Each
In Stock
to see stock.
Add to basket
11300482
View Documents
Cytiva
SE211A-10-1.5
0.15 cm 7.2μL/ mm 0.48 cm 10
100.82€
Each
In Stock
to see stock.
Add to basket
10219834
View Documents
Cytiva
SE211A-15-1.5
0.15 cm 4.4μL/ mm 0.29 cm 15 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11350482
View Documents
Cytiva
80614023
0.07 cm 9.5μL/ mm 1.3 cm 5 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11360482
View Documents
Cytiva
80614061
0.15 cm 19.1μL/ mm 1.3 cm 5 Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Specifications
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
PTFE
0.1 cm
Spineless Comb
0.03 in.