Learn More
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap
Artikelnummer. 15475564 Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Thread Size (Metric):
DIN50
missing translation for 'unitSize'
Each
Artikelnummer. 15475564
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 14279105
Edge
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap with DIN50 thread size is suitable for use with jerrycans.
  • Tamper evident
  • DIN50 thread size
  • For use with jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Red
Description Original screw cap
Material HDPE
Quantity 1
Thread Size (Metric) DIN50
Neck Finish 42 mm
Certifications/Compliance DIN50
Product Type Original Screw Cap
For Use With (Equipment) Jerrycans 5 L and 10 L
Through the Closure Dispensing No
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt