Learn More
Thermo Scientific™ Screw Cap Micro Tubes
GREENER_CHOICE
Choose these tubes, which available in conical and free-standing designs when seeking secure, short-term sample storage in low temperatures.
Marke:  Thermo Scientific™ 3463
103.49 EUR valid until 2025-07-11
Use promo code "25721" to get your promotional price.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11539924
  • 114.00€ / Pack of 500
In Stock
to see stock.
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Show More
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Natural
Knurl
Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage
Low Nucleic Acid and Protein Binding & Low Enzyme Inhibition
Sterile
Attached Cap
Non-skirted
Screw-cap Microtube
2 mL
Polypropylene (Virgin)
500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
Sterile Electron Beam, SAL 10-6 Free of: Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP & PCR Inhibitor
Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm
Yes
Sterile and PCR Ready
20,000 x g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Screw Cap Micro Tubes > 2.0mL Conical with Screw Cap & O-Ring, Sterile, Natural
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
† Subject to Thermo Fisher Scientific standard limited warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.
Screw cap micro tubes and caps are not recommended for autoclave. Sterile options available.
Not intended to submerge and store in liquid phase LN2.