Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ion Selective Electrode
SI Analytics ScienceLine Ion Selective Electrode Na 61 with platinum diaphragm.
Brand:  SI Analytics™ 285100026
Product Code. 10788441
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • ScienceLine sensors for ammonia, sodium, oxygen, ion-selective indicator electrodes
  • Electrolyte KCl 3 mol/L, aqueous solution NaCl 0.1 mol/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Na
Platinum
Selective
Electrode
170 mm
Na 61
-10°C to 80°C
0 to 6 pNa