Learn More
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11356258
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11356258
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011216.03
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
Scandium(III) oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-08-1
Molecular Formula O3Sc2
Molecular Weight (g/mol) 137.91
MDL Number MFCD00011223
InChI Key HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifica
Melting Point 2485°C
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Assay Percent Range 99.9%
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 137.91
Odor Odorless
Refractive Index 1.964
Chemical Name or Material Scandium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato