Learn More
Sartorius Replacement parts for Microsart Funnel
Sartorius Microsart Funnels are ready-to-use, sterile, polypropylene funnels with click-fit closure.
Brand: Sartorius 1ZU---0002
151.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 14-555-783: Microsart™ Frit
- 14-555-784: Microsart Base 47 mm, stainless steel
Spezifikation
Microsart Funnel | |
Each | |
4.7 cm |
Stainless Steel | |
Microsart Base Support |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur