Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert Hooded Coverall
Composed of flash spun high density polyethylene. DuPont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
Brand:  DuPont™ D15553614
896.74 EUR valid until 2025-06-08
Use promo code "24131" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17412893
  • 1115.00€ / Pack of 100
Estimated Shipment: 15-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
  • Robust yet lightweight
  • 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
  • Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
  • Ample crotch area for freedom of movement
  • Large, easy-to-grasp zipper puller
  • Very low inward leakage thanks to optimized design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
5X-Large
Zipper
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
White
Stitched
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Multiple Manufacturers
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Promo Code: 24131
    Expires2025-06-08
    New Offer
    Shop Now
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek 500 Xpert Hooded Coverall > Size: 4X-Large
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
The user should make the risk assessment to determine the protection required.