Learn More
Abeba™ Rubber 5100 Shoes
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
Brand:  Abeba™ 5100/38
44.54 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21676" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15611818
  • 76.00€ / 1 pair
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather white
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Leather top layer
  • Adjustable instep area
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Microfiber
38
Rubber
White
Leather
Slip-resistant
5100
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado