Learn More
Gilac™ Round Basin
Round Basin for food contact. Highly durable and chemical resistant.
Brand:  Gilac™ G606521
 View more versions of this product
Product Code. 13419898
  • 11.15€ / Each
Edge
Explore more special offers
Description
Description
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Specifications
Specifications
Storage Tub
White
1.2 gal.
Food Contact Certified
Nestable
95 mm
12.7 oz.
5°F to 140°F
LDPE
Circular
4.5 L
Food Contact
3.7 in.
320 mm
0.36 kg
-15°C to +60°C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado