Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Antide Protein
A cDNA sequence encoding the Antide was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 774.00€
Specifications
Name Antide Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Other
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15915918
View Documents
enQuireBio™
QP11028-1mg
1 mg
143.00€
1mg
15935918
View Documents
enQuireBio™
QP11028-5mg
5 mg
222.00€
5mg
15925918
View Documents
enQuireBio™
QP11028-25mg
25 mg
774.00€
25mg
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Antide Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The Antide peptide was lyophilized with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Ac-D-2-Nal-D-Phe(4-CL)-3-D-Pal-Ser-Lys(nicotinoyl)-D-Lys(nicotinoyl)-Leu-Lys(Isopropyl)-Pro-D-Ala-Nh2
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt