Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF6 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Brand:  enQuireBio™ QP13519-HIS-EC-1mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15933839
  • 4090.00€ / 1mg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
SLAMF6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQSSLTPL MVNGILGESV TLPLEFPAGE KVNFITWLFN ETSLAFIVPH ETKSPEIHVT NPKQGKRLNF TQSYSLQLSN LKMEDTGSYR AQISTKTSAK LSSYTLRILR QLRNIQVTNH SQLFQNMTCE LHLTCSVEDA DDNVSFRWEA LGNTLSSQPN LTVSWDPRIS SEQDYTCIAE NAVSNLSFSV SAQKLCEDVK IQYTDTKM
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SLAMF6 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4 Urea and 10% glycerol.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote