Learn More
UVP Rechargeable UV Lamp
Product Code. 11708241
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
365/254 nm
Unit Size:
Each
Récupel-bijdrage uitgesloten
Product Code. 11708241
Brand: UVP 95018702
Récupel-bijdrage uitgesloten
Specifications
Wattage 6 W
Wavelength 254 nm
Dimensions (L x W x H) 249 x 76 x 140 mm
Height (Metric) 140 mm
Length (Metric) 249 mm
Model UVS-26P
Width (Metric) 76 mm
Product Type Rechargeable UV Lamp