Learn More
RDH5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen RDH5
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30235739
View Documents
Proteintech
13140-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30234963
View Documents
Proteintech
13140-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
The RDH5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RDH5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RDH5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
RDH5
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
FLJ39337; FLJ97089; HSD17B9; RDH1; SDR9C5
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
500 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
5959
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.