Learn More
Reagecon™ Ratio Turbidity Standard
Brand:  Reagecon™ CRSR-0.2-500
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11449159
  • 183.00€ / 500mL
Estimated Shipment: 17-02-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
Ratio Turbidity Standard
±1%
NIST, US EPA Approved
Ratio Instruments
0.2 NTU
500 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato