Learn More
R&D Systems™ Human Claudin-10a (NP_878268) VersaClone cDNA
CLD10A
Brand:  R&D Systems™ RDC0086
Product Code. 18431290
  • 322.00€ / 10µg
Explore more special offers
Descripción
Descripción
The Human Claudin-10a (NP_878268) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Claudin-10a, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Claudin-10a insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
Especificaciones
Especificaciones
hCLDN10a
10 μg at 0.2 μg/μL
704bp
Human
NP_878268
cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans