Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 695 for Human SHBG
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids
Marke:  R&D Systems™ QC158B
Artikelnummer. 30001885
  • 196.00€ / Each
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Prepared in diluted porcine serum with preservatives
  • Contains recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations
  • Supplied lyophilized
  • Storage: Unreconstituted Controls should be stored at 2° to 8°C and are stable for at least 6 months from date of receipt. Depending on the analyte of interest, reconstituted controls may be stable when stored at <-20°C. Users should evaluate the frozen stability of the controls in their application or discard after use.
Spezifikation
Spezifikation
189°C
Sex Hormone-binding Globulin (SHBG)
6462
Yes
1 Each
Unreconstituted Controls are stable for at least 6 months from date of receipt. Depending on the analyte of interest, reconstituted controls may be stable when stored at <-20°C.
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
ELISA Control
Control
-40°C
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.