Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets, Sterile
Artikelnummer. 10588593 Alle ansehen Corning Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Graduations:
0.01 mL
0.1 mL
Color:
Blue
Green
Orange
Yellow
Negative Graduations:
0.2 mL
1 mL
2 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 120
Pack of 250
Pack of 700
Pack of 720
Pack of 960
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10588593
missing translation for 'mfr': Corning™ 707810N
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Packed to permit easy access to several pipets at a time without contaminating the entire case. Corning™ Pyrex™ Disposable Glass Serological Pipets offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier.
Designed for the larger-volume user, these pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out, and are packed to permit easy access to several pipets at a time without contaminating the entire case. Similar to Cat. No. 7077, except multi-packed in plastic bags. New ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Bestellinformation
Multipacked in plastic bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance ASTM E714
Material Borosilicate Glass
Sterility Sterile
Graduated Yes
Graduations 0.1 mL
Negative Graduations 2 mL
Tip Style Round
Volume (English) 0.33 oz.
Color Orange
Volume (Metric) 10 mL
Length (Metric) 290 mm
Type Serological Pipet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt