Learn More
BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever
Codice prodotto. 10018310 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
250 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10018310
Marca: BRAND™ 137700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Manufactured from PTFE. BRAND™ PTFE Magnetic Stirring Bars Retriever has a magnetic core that is fully sealed to prevent leeching.
  • Manufactured from PTFE.
  • Magnetic core is fully sealed to prevent leeching.
  • Manufactured from PTFE.
  • Magnetic core is fully sealed to prevent leeching.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 150 mm
Material PTFE
Quantity 1
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato