Learn More
Corning™ ProCulture™ Fittings
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
Marca:  Corning™ 4519-163
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10032212
  • 527.51€ / Each
Estimated Shipment: 23-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Used to aseptically transfer medium, sparge the cell culture medium directly or add gases to the head space above the cell culture medium
  • Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
  • One or two 316 stainless steel tubes extend to the bottom of the flask; the other is a shorter 6 length.
  • Both tubes are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
  • The fittings are completely autoclavable
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 Tubes, Angled
Stainless Steel
3 L Sidearm Spinner Flask
Each
Autoclavable
6.35 mm
Used to sparge the cell culture medium with gases to enhance cell production.Â
Insert, O-ring, sealing cap
Combination Sidearm
Non-sterile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato