Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Rat IL-10 Simplex
Ideal solution for assessing multiple protein biomarkers in a single sample. Explore our broad portfolio of pre-configurated panels and combinable single analytes.
Brand:  Invitrogen™ EPX01A-36049-901
Product Code. 15522367
  • 316.00€ / 96 tests
Estimated Shipment: 17-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Includes:
  • concentrated Magnetic Beads coated with monoclonal antibody to rat IL-10
  • rat IL-10 Standard (lyophilized)
  • Biotin-Conjugate (50x) anti-rat IL-10 monoclonal antibody
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Quantitate multiple targets in cell/tissue culture supernatants, serum, and plasma
  • ProcartaPlex assays use Luminex™ xMAP technology for the multi-analyte detection of secreted proteins including cytokines, chemokines, growth factors and other proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
96 Tests
Multiplex Immunoassay
Serum, Plasma: 25 μL; CCS: 50 μL
Rat
Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Interleukin-10, TGIF, MCSF III, CSIF, B TCGF
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado