Learn More
Invitrogen™ PRIMER 5'PHO 25 NMOL
Custom Primer
Brand: Invitrogen™ 10625135
36.02 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21651" to get your promotional price.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).Spezifikation
5' PHO Primer, 25 nmol | |
Room Temperature | |
25 nmol |
5' PHO Primer | |
5' Labeled |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur