Learn More
Esculape Laboratoire™ Portable Diphoterine Shower
Rechargeable and ready to use portable autonomous Diphoterine shower to neutralize chemical burns on the hands, face or body.
Marke: Esculape Laboratoire™ 8205263
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Easily identifiable with its green color - differentiates from a fire extinguisher
- No specific training required
- Ready to use, allows rapid action
- Soft, micronized and very wetting jet allowing washing without trauma
- Long hose allows total and complete washing of the body
- Sterile solution
- No special maintenance and no special installation
- Rechargeable
- Complies with EN 15154-3 - CE approved
Spezifikation
Green | |
EN 15154-3, CE approved | |
640 x 220 x 200 mm | |
5 L Sterile Solution to Neutralize and Decontaminate Chemical Burns and Splashes. 7 Bar Pressure with CO2 Propellant Gas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur