Learn More
Polyethylene glycol 10,000, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11405067
Click to view available options
Quantity:
250 g
1000 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Polyethylene glycol is used to modify therapeutic proteins and peptides to increase their solubility. In gas chromatography, it is used as a polar stationary phase. It is also useful in preserving objects obtained from the ocean. As a dispersant, it is used in toothpastes. It finds application in blood banking as a potentiator, which is used to detect antigens and antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 25322-68-3
Molecular Formula (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
MDL Number MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ethane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Physical Form Powder
Melting Point 58°C to 63°C
Density 1.2
Solubility Information Soluble in organic solvents,water and aromatic hydrocarbons. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Quantity 1000 g
Formula Weight ≈10000
Flash Point 265°C (509°F)
Chemical Name or Material Polyethylene glycol 10, 000
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado