Learn More
Grant Instruments™ Platform for Grant PSU10i Oribtial Shaker
Product Code. 11461058
Click to view available options
Holds:
12 x 100 to 150 mL Flasks and Beakers
6 x 250 to 300 mL Flasks and Beakers
Unit Size:
Each
Product Code. 11461058
Brand: Grant Instruments™ P6250
Includes clamps to keep flasks and beakers from spilling. Grant Instruments™ Platform for Grant Oribtial Shakers and Shaker Incubators are interchangeable to accommodate a variety of vessels.
  • Includes clamps to keep vessels secure
  • For use with
    • ES-20 Shaker Incubator
    • PSU 10i Orbital Shaker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holds 6 x 250 to 300 mL Flasks and Beakers
Dimensions (L x W) 250 x 190 mm
For Use With (Equipment) PSU-10i Orbital Platform Shaker
No. of Positions 6
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.