Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 1/32 in. O.D., 5 ft
Product Code. 15760999
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.0025 in.
0.004 in.
0.005 in.
0.007 in.
0.010 in.
0.015 in.
0.020 in.
Color:
Black
Blue
Gray
Natural
Orange
Red
Yellow
Unit Size:
Each
Product Code. 15760999
Brand: Trajan Scientific and Medical 13010200045F
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designed specifically for modern LC, LCMS and automation useage. A flexible alternative to stainless steel tubing in high pressure applications, it ensures reproducibility in your chromatography flow rates and results through smooth internal surface along with consistent and tight toleranced IDs
  • Excellent chemical resistance and inert to most commonly used solvents. Exceptions are very caustic reagents, strong acids and bases
  • Bio-inert ad bio-compatible
  • Color coded to industry standards for easy identification of inner diameter
  • Leach-free colorants
  • Smooth inner walls and precise IDs
  • Works well with either polymer fittings as well as stainless steel fittings
  • Can be formed to specific customer needs
Specifications
Color Orange
pH Range 2 to 14
Diameter (English) Inner 0.020 in.
Diameter (English) Outer 1/32 in.
Overall Length (English) 5 ft.
Material PEEK
Maximum Pressure 3000 psi (207 bar)
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C
For research use only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato