Learn More
Abnova™ PDHB 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Product Code. 16162565
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Product Code. 16162565
Brand: Abnova™ H00005162T01.100uL
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
Human overexpression lysate
Specifications
Cell Line 293T
For Use With (Application) Western Blot
Description PDHB 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gene Accession No. BC001924.1
Molecular Weight (g/mol) Theoretical M.W. 39.2kDa
Plasmid pCMV-PDHB full-length
Quality Control Testing Transient overexpression cell lysate was tested with anti-PDHB antibody (Mfr. No. H00005162-B01) by Western Blot.
Quantity 100 μL
Storage Buffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Host Species Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL PDHB 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Skin sensitiser Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato