Learn More
Invitrogen™ XCell4 SureLock™ Midi-Cell
Easily set up in just three simple steps
Brand:  Invitrogen™ WR0100
Product Code. 10592723
  • 1414.00€ / Each
Explore more special offers
Includes: XCell4 Lower Buffer Chamber; XCell4 Lid with Cables; 2 XCell4 Buffer Cores; XCell4 Buffer Dam; XCell4 Displacement Dam; XCell4 Surelock Assembly; Gel Knife; Set of 2 Power Supply adapters (Zoom Adapters)
Description
Show More
Specifications
Specifications
The components of the midi-cell include:
• 1 XCell4 Lower Buffer Chamber
• 1 XCell4 Lid with Cables
• 2 XCell4 Buffer Cores
• 1 XCell4 Buffer Dam
• 1 XCell4 Displacement Dam
• 1 XCell4 Surelock Assembly
• 1 Gel Knife
• 1 Set of 2 Power Supply adapters (Zoom Adapters).
Operating temperature is 4°C to 40°C. The XCell4 Surelock Midi-Cell Runner is guaranteed for 1 year when properly stored.
Novex™ Midi Gels
XCell SureLock
1 Each
600 VDC
XCell4 SureLock™ Midi
Midi (8 x 13 cm)
Midi-Cell Midi-Gel Electrophoresis System
Room Temperature
Documents
Manuals
Product Title
Invitrogen™ XCell4 SureLock™ Midi-Cell > For 1 to 4 gels
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.